Learn More
6-Yodo-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10566450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10566450 5 g Frasco de vidrio 5 g
10220750 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10566450
Marca: Thermo Scientific Acros 432420050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 261953-36-0
Fórmula molecular C7H5IN2
Peso molecular (g/mol) 244.03
Número MDL MFCD04114695
Clave InChI RSGAXJZKQDNFEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-iodoindazole, 1h-indazole, 6-iodo, 6-iodo 1h indazole, 6-iodo-indazole, pubchem18081, indazole, 6-iodo
PubChem CID 12991241
Nombre IUPAC 6-iodo-1H-indazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1I)NN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Iodo-1H-indazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 208°C to 211°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido