Learn More
6-Metoxiflavona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430478
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26964-24-9
Fórmula molecular C16H12O3
Peso molecular (g/mol) 252.269
Número MDL MFCD00017322
Clave InChI XZQLSABETMKIGG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 147157
Nombre IUPAC 6-metoxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxyflavone
Punto de fusión 162°C to 165°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-methoxyflavone, 6-methoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 6-methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxy-2-phenyl, 6-methoxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxy-2-phenyl-chromen-4-one, flavone, 6-methoxy-7ci,8ci, 4h-1-benzopyran-4-one,6-methoxy-2-phenyl, flavone, 6-methoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 98%