Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-metoxipiridina-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Description
It is used as an active pharmaceutical intermediate and also in the design, structure-activity relationship, and characterization of the development candidate nvp-hsp990.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo y también en el diseño, la relación estructura-actividad y la caracterización in vivo del candidato de desarrollo nvp-hsp990.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo y también en el diseño, la relación estructura-actividad y la caracterización in vivo del candidato de desarrollo nvp-hsp990.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nombre del producto químico o material | 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester |
Punto de fusión | 68°C to 72°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.09 |
Porcentaje de pureza | 97% |