Learn More
Hidrato de 6-metil-2,3-dihidropiridazin-3-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652265
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
CAS 7143-82-0
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD00039720
Clave InChI QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylpyridazin-3-ol hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one hydrate, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3-one hydrate, 3-methyl-1h-pyridazin-6-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h ;-one hydrate, 6-methyl-2-hydropyridazin-3-one, hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazine-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one-water 1/1
PubChem CID 2774632
SMILES CC1=NNC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 50 g
Nombre IUPAC 3-metil-1H-piridazin-6-ona;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.14
Porcentaje de pureza 90%