Learn More
6-Metil-2-piridinemetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Use as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Poco soluble en agua, muy soluble en etanol y ácido acético. Soluble en benceno y tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Almacenar bajo una atmósfera inerte.
Se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Poco soluble en agua, muy soluble en etanol y ácido acético. Soluble en benceno y tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Almacenar bajo una atmósfera inerte.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-2-pyridinemethanol |
Punto de fusión | 32°C to 34°C |
Punto de ebullición | 105°C to 108°C (12 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 109°C (228°F) |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Low soluble in water,high soluble in ethanol,acetic acid. Soluble in benzene,toluene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.15 |
Porcentaje de pureza | 98% |