Learn More
6-Metil-5-hepten-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
6-Methyl-hepten-2-one is used in the synthesis of thyrsiferyl 23-Acetate which acts as an anti-leukemic inducer of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-metil-hepten-2-ona se utiliza en la síntesis de 23-acetato tirisiferil que actúa como un inductor antileucémico de apoptosis.
Solubilidad
Soluble en metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente.
La 6-metil-hepten-2-ona se utiliza en la síntesis de 23-acetato tirisiferil que actúa como un inductor antileucémico de apoptosis.
Solubilidad
Soluble en metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-5-hepten-2-one |
Punto de fusión | -67°C |
Punto de ebullición | 172°C to 174°C |
Temperatura de inflamación | 56°C (133°F) |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN1224 |
Beilstein | 1741705 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |