Learn More
Ácido 6-metilheptanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403927
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-metilheptanoico se utiliza como reactivo para preparar análogos de eponemicina, un antibiótico. Además, es un componente activo del químico aromático del pósum de cola de cepillo. y se utiliza en la preparación de cloruro de 6-metil-heptanoil.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-10-2
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00044083
Clave InChI OEOIWYCWCDBOPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isooctanoic acid, isocaprylic acid, cekanoic c8 acid, cecanoic c8 acid, unii-7r20g8cx85, 6-methyl-heptanoic acid, 6-methylheptanoicacid, ksc206s4p, 6-methyl heptanoic acid
PubChem CID 90716
Nombre IUPAC ácido 6-metilheptanoico
SMILES CC(C)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylheptanoic acid
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 1 g
Beilstein EM>10
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 95%