missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

37.39€ - 97.38€

Identificadores de productos químicos

CAS 28226-22-4
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.163
Número MDL MFCD07698591
Clave InChI GZAJZBARYACGSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-6-nitro, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-nitro, 6-nitro-2,3-dihydrobenz-1,4-oxazine, 6-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4 benzoxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronicacid,pinacolester
PubChem CID 7062225
Nombre IUPAC 6-nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina
SMILES C1COC2=C(N1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15466787
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33900.MD
250 mg
37.39€
250 miligramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15456787
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33900.03
1 g
97.38€
1 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.

P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c

H315-H319-H335.

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
6-Nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado