Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores Highconic™ de ángulo fijo y de 6 puestos
Código de producto. 10085060 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tubo:
Cónicos
Microtubo
Tubo de 16 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10085060
Marca: Thermo Scientific™ 76002906
Requires
El adaptador cónico de 50 ml 75-007-556 requiere almohadillas de caucho (suministrado con cestillos). Retire las almohadillas cuando utilice el resto de adaptadores con diferente tamaño.
Utilice estos adaptadores para rotores para conectar con tubos para centrífuga de fondo redondo o cónico y microtubos de hasta 50 ml.
Utilice estos adaptadores para rotores HighConic™ de ángulo fijo de 6 puestos para conectar con tubos para centrífuga de hasta 50 ml. Los adaptadores admiten tubos de fondo redondo o cónico y microtubos y funcionan con rotores de ángulo fijo HighConic™.
  • Los adaptadores aceptan tubos y microtubos con fondo redondo o cónico.
  • Los adaptadores para rotores funcionan con los rotores de ángulo fijo HighConic™
  • Se adapta a tamaños de tubo de hasta 50 ml
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Tubo de 16 ml
Capacidad 1 x 16 mL
Para utilizar con (equipo) Rotor de ángulo fijo Highconic ™