Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Luz anular de 6 puntos
Proporciona una iluminación óptima para el contraste al tiempo que reduce las sombras. Se monta directamente en el objetivo mediante un tornillo de mariposa. Para su uso con una fuente de luz fría KL300LED
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155102
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Luz anular de 6 puntos con óptica de fibra Puravis ecológica
- Haz de fibra protegido con revestimiento de metal-PVC flexible.
- Carcasa de aluminio anodizado negro resistente.
- Rentable en comparación con otras luces anulares
- Iluminación con sombras reducidas, pero con suficientes sombras para mejorar los contrastes
Especificaciones
Luz con fibra óptica | |
Iluminación para esteromicroscopía | |
23 mm | |
Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas |
66 mm ID | |
Fuente de luz fría KL300LED | |
1000 mm |