Learn More
6-Tioguanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11499177 1 g 1 g
11409187 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11499177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21280.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 154-42-7 | C5H5N5S | 167.19 g/mol
6-Thioguanine acts as an antineoplastic and purine antimetabolite. It is also useful as an inhibition of stimulated expression of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) protein. It is involved in the treatment of acute leukemias and Psoriasis. Further, it is used for the treatment of ulcerative colitis and autoimmune diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en soluciones diluidas de hidróxidos alcalinos y alcohol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-42-7
Fórmula molecular C5H5N5S
Peso molecular (g/mol) 167.19
Número MDL MFCD00233553
Clave InChI WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Thioguanine
Punto de fusión >360°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 157765
Índice Merck 14,9337
Información de solubilidad Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides and hot alcohol. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 2-amino-6,7-dihydro-3H-purine-6-thione
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Thioguanine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thioguanine