Learn More
Ohaus™ 6 adaptadores para tubos de centrífuga, fondo abierto, rotores de ángulo fijo Frontier™
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
0,2/0,4 ml
0,5 ml
1,5/2,0 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Admite tubos de centrífuga más pequeños que el espacio del portador del rotor
- Portador de fondo abierto y plano.
- Adecuado para utilizar en los siguientes rotores Frontier™:
- R-A30x2/13MS
- R-A24x2/15MS
- R-A24x2/15M
- R-A12x2/18MI
- R-A24x2/16MI
- R-A30x2/14MIS
- R-A44x2/16MI
- R-A24x2/16MIS
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,2/0,4 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores de ángulo fijo Frontier |
| Descripción | Adaptador, D6 mm, 6 tubos de 0,2/0,4ml |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 6 |