Learn More
Clinisafe™ Recipiente para residuos clínicos de 60 l
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Clinisafe™ ofrece una solución sostenible de gestión de residuos clínicos en el mercado, que reduce su huella de carbono y lo ayuda en el camino hacia el cero neto.
- El recipiente Clinisafe™ de 60 litros está diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de desechos clínicos no punzantes.
- La gran capacidad y el punto de entrada abierto permiten la eliminación fácil y segura de una variedad de recipientes. La tapa puede cerrarse temporalmente para ocultar el contenido cuando no esté en uso y cerrarse de forma segura para el transporte hasta la disposición final.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Sello hermético resistente a fugas de alto nivel
- Cierre temporal y 4 funciones de cierre final de clic para evitar posibles derrames y sobrellenado
- Línea de llenado claramente visible y zona de llenado grande
- Asa de transporte para facilitar el transporte
- Gran abertura
- Cumple con UN3293
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 L |
| Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, UN3293 |
| Color del tapón | Amarillo |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 395 x 300 x 670 mm |
| Cantidad | 10/Caja |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes |
| Tipo de producto | Contenedor de residuos |