Learn More
3M™ Respirador de máscara facial completa serie 6000
Ofrece ligereza, comodidad y facilidad de uso. Las mascarillas con máscara facial completa reutilizables serie 3M™ 6000 tienen el sistema de conexión de bayoneta de 3M, lo que permite la conexión a una amplia gama de filtros ligeros dobles para proteger contra gases, vapores y partículas.
Marca: 3M™ 7000000459
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lente de gran tamaño para un gran campo de visión y una excelente visibilidad
- El diseño bien equilibrado con cierre de cara de silicona para mayor comodidad y durabilidad
- El adaptador central exclusivo dirige la respiración exhalada y la humedad hacia abajo, lo que reduce los residuos de válvula y facilita una limpieza rápida y sencilla
Especificaciones
EN 136:1998 (Clase 1) | |
Gris | |
Respirador facial completo reutilizable | |
Lleno | |
Filtros de serie 200 y cartuchos de serie 600 | |
Conexión en bayoneta, doble junta, membrana fónica, correa de cabezal de cuatro puntos | |
Policarbonato | |
662 g |
Bayoneta | |
Silicona, Elastómero termoplástico | |
M | |
Para aplicaciones de construcción | |
4 puntos | |
Visor de policarbonato | |
1 unidad |