Learn More
3M™ Máscara respiratoria reutilizable con mitad de elastómero termoplástico
Combina las características de las mascarillas desechables y reutilizables para proporcionar una protección eficaz. La serie de máscaras de media cara 3M™ 6000 es económica y de bajo mantenimiento, fácil de manejar y extremadamente ligera.
Marca: 3M™ 7000146845
17.70 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16380kg
Alertas:
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Requires : La mascarilla requiere cartuchos y/o filtros compatibles. (Se venden por separado.)
Descripción
Combina las características de las mascarillas desechables y reutilizables para proporcionar una protección eficaz.La serie de máscaras de media cara 3M™ 6000 es económica y de bajo mantenimiento, fácil de manejar y extremadamente ligera.
- Las medias máscaras reutilizables son económicas, de bajo mantenimiento, fáciles de manejar y extremadamente ligeras
- Se utiliza con sistemas suministro de aire 3M™
- El sistema de conexión de bayoneta permite la conexión a una amplia gama de filtros ligeros dobles para proteger contra gases, vapores y partículas
- El diseño de filtro doble proporciona una menor resistencia a la respiración
- Conjunto de respirador reutilizable con sonda de la serie 6000 utilizado para pruebas de ajuste cuantitativas (17-987-3A y -3B)
Información de órdenes
Modelos con sonda solamente para pruebas de ajuste —no para usarse como respirador. Las combinaciones de cartucho/filtro se venden por separado.
Certifications
Aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, Estados Unidos) conforme a la normativa 42CFR84 para su uso contra varios peligros respiratorios siguiendo uso previsto con cartuchos y filtros apropiados.
Compliance
Aprobado por Inst. Nacional Seguridad y Salud Ocupacional, US conforme normativa 42 CFR 84 para uso contra peligros respiratorios de los cartuchos y filtros apropiados; en Canadá se sigue la normativa Z94.4 de la CSA y los normas locales en vigor.
Especificaciones
EN 140:1998 | |
Bayoneta | |
Elastómero termoplástico | |
S | |
Cartucho serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000, o sistema de doble línea de aire | |
6100 |
NIOSH 42 CFR Parte 84 | |
Gris | |
Respirador de media mascarilla | |
Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura | |
Bolsa de almacenamiento reutilizable | |
4 puntos |