Learn More
Masterflex™ Medidor de flujo de PTFE correlacionado de 65 mm
Click to view available options
Tasa de presión:
100 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de área variable |
| Exactitud | ±2 % (escala completa) |
| Float Material | PTFE, vidrio |
| Tasa de presión | 100 psi |
| Conexiones | NPT de 1/8 pulg (hembra) |
| Intervalo de caudal | 122 mL/min CO2, 94 ml/min O2, 113 ml/min N2, 86 ml/min Aire, 284 ml/min H2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de alta pureza con flexibilidad para una amplia gama de gases |
| Repetibilidad | ±0,25% |
| Báscula | 65 mm |
| Temperatura (métrico) | de 65 °C |