Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para 6Ckine/CCL21 humano
Código de producto. 17185379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17185379 5 × 96 pruebas cada uno
15444933 96 pruebas 1 set
17804190 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17185379
Marca: Invitrogen™ EHCCL21X5
ELISA
El ensayo ELISA para 6Ckine/CCL21 humano cuantifica 6Ckine hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el 6Ckine hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la 6Ckine humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Este gen es uno de los varios genes de citoquinas CC agrupados en el brazo p del cromosoma 9. Las citoquinas son una familia de proteínas secretadas que intervienen en los procesos inmunorreguladores e inflamatorios. Las citoquinas CC son proteínas caracterizadas por dos cisteínas adyacentes. Al igual que otras quimiocinas, la proteína codificada por este gen inhibe la hemopoiesis y estimula la quimiotaxis. Esta proteína es quimiotáctica in vitro para timocitos y células T activadas, pero no para células B, macrófagos ni neutrófilos. La citoquina codificada por este gen también puede desempeñar un papel en la mediación de la recepción de linfocitos en órganos linfoides secundarios. Es un ligando funcional de alta afinidad para el receptor 7 de quimiocina (CCR7), que se expresa en los linfocitos T y B, y un receptor conocido para otro miembro de la familia de las citoquinas (citoquina A19 pequeña inducible).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O00585
Intervalo del ensayo De 32,76 pg/ml a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 30 pg/ml
Intervalo de calibración De 30 pg/ml a 8000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1δ, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6366
Símbolo de gen 6 Ckine,CKb9,ECL,SCYA21,SLC,TCA4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, SAV-HRP, Tampón de lavado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-195F19.22-001, 6 Ckine, CKb9, ECL, SCYA21, SLC, TCA4
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min