Learn More
7-amino-4-(trifluorometil)cumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408337
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
Código de producto. 11408337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18400.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53518-15-3 | C10H6F3NO2 | 229.158 g/mol
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin is used in the synthesis of substrates for the fluorometric assay of proteolytic enzymes in biological fluids. It is suitable as laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-amino-4-(trifluorometil)cumarina se utiliza en la síntesis de sustratos para el ensayo fluorométrico de enzimas proteolíticas en fluidos biológicos. Es adecuado como láser de colorante.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (25 mg/ml), dimetilformamida (25 mg/ml) y metanol (25 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53518-15-3
Fórmula molecular C10H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 229.158
Número MDL MFCD00006858
Clave InChI JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo coumarin 151, 7-amino-4-trifluoromethyl coumarin, 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-amino-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl, 7-amino-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl-2-benzopyrone, 7-amino-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, pubchem8665, maybridge1_007017
PubChem CID 100641
ChEBI CHEBI:51772
Nombre IUPAC 7-amino-4-(trifluorometil)cromo-2-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Punto de fusión 222°C to 223°C
Cantidad 0.25 g
Beilstein 4456797
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide (25mg/ml),dimethyl formamide (25mg/ml),and methanol (25mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.16
Porcentaje de pureza 99%