Learn More
Hexafluorofosfato de 7-aza-1H-benzotriazol-1-iloxitris(dimetilamino)fosfonio, + 98 %, Thermo Scientific™
60.68€ - 111.56€
CAS 156311-85-2
Fórmula molecular C11H21F6N7OP2
Peso molecular (g/mol) 443.275
Número MDL MFCD09263289
Clave InChI RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+%
PubChem CID 21894514
Nombre IUPAC tris(dimetilamino)-(triazolo[4,5-b]piridin-3-iloxi)fosferanio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11352469
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26609.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11362469
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26609.06
5 g
111.56€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Hexafluorofosfato de 7-aza-1H-benzotriazol-1-iloxitris(dimetilamino)fosfonio, + 98 %, Thermo Scientific™