Learn More
(7-Azabenzotriazol-1-iloxi)tripirrolidinofonio hexafluorofosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
81.00€ - 264.32€
CAS | 156311-83-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H27F6N7OP2 |
Peso molecular (g/mol) | 521.39 |
Número MDL | MFCD03703417 |
Clave InChI | CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h |
PubChem CID | 11038641 |
Nombre IUPAC | tripirrolidin-1-il(triazolo[4,5-b]piridin-3-iloxi)fosfanio; hexafluorofosfato |
SMILES | F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11956701
|
Thermo Scientific Acros
440610010 |
1 g | Frasco de vidrio |
81.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11966701
|
Thermo Scientific Acros
440610050 |
5 g | Frasco de vidrio |
264.32€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamientoIdentificadores de productos químicos
156311-83-0 | |
521.39 | |
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N | |
11038641 | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1 |
C17H27F6N7OP2 | |
MFCD03703417 | |
pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h | |
tripirrolidin-1-il(triazolo[4,5-b]piridin-3-iloxi)fosfanio; hexafluorofosfato |
Especificaciones
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate | |
97.5 | |
153°C to 155°C | |
38.18 to 40.14% C, 18.33 to 19.28% N | |
98% | |
MFCD03703417 | |
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N | |
tripirrolidin-1-il(triazolo[4,5-b]piridin-3-iloxi)fosfanio; hexafluorofosfato | |
11038641 | |
98% |
156311-83-0 | |
100.0 | |
Blanco | |
Auténtico | |
C17H27F6N7OP2 | |
pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1 | |
521.39 | |
521.39 | |
Polvo o polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- PyAOP
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.