Learn More
7-Bromo-1-hepteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is used in synthetic chemistry as an alkylating agent. Also used as a reagent in the synthesis of (R)-(+)-Lasiodiplodin, a macrolide that exhibits potent antileukemic activity against human tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en química sintética como agente alquilante. También se usa como reactivo en la síntesis de (R)-(+)-llasiodiplodin, un macrólido que exhibe una potente actividad antileucémica contra tumores en humanos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se utiliza en química sintética como agente alquilante. También se usa como reactivo en la síntesis de (R)-(+)-llasiodiplodin, un macrólido que exhibe una potente actividad antileucémica contra tumores en humanos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-1-heptene |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.162 g/mL |
Punto de ebullición | 27°C (1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 58°C (136°F) |
Fórmula lineal | Br(CH2)5CH=CH2 |
Índice de refracción | 1.466 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1740861 |