Learn More
7-Metoxi-3,4,5,6-tetrahidro-2H-azepina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10513883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10513883 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10513883
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00603EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
CAS 2525-16-8
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H13NO
Número MDL MFCD00006938
Cantidad 10 g
Sinónimo o-methylcaprolactim, caprolactim methyl ether, 2h-azepine, 3,4,5,6-tetrahydro-7-methoxy, 2-methoxy-1-azacycloheptene, o-methylhexanolactim, caprolactim-o-methyl ether, o-methylcaprolactam, 2-methoxy-4,5,6,7-tetrahydro-3h-azepine, 1-aza-2-methoxy-1-cycloheptene, .epsilon.-caprolactim ether
Clave InChI DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NCCCCC1
Nombre IUPAC 7-metoxi-3,4,5,6-tetrahidro-2H-azepina
Peso molecular (g/mol) 127.187
PubChem CID 75657
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.19
Porcentaje de pureza 97%