Learn More
Ácido 7-metoxibenzo[b]furano-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11424687
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4790-79-8
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00060516
Clave InChI UOCNTRAAJNWDND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 7-methoxy, 7-methoxy-2-benzofurancarboxylic acid, 7-methoxy-benzofuran-2-carboxylic acid, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylicacid, acmc-1am7f, ksc236k1t, 7methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
PubChem CID 606037
Nombre IUPAC Ácido 7-metoxi-1-benzofurano-2-carboxílico
SMILES COC1=CC=CC2=C1OC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxybenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Punto de fusión 217°C to 220°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Ácido 7-metoxibenzo[b]furano-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ >