Learn More
7-Nitro-2H-1,4-benzotiazina-3(4H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15417548 250 mg 250 miligramos
15407548 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15417548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61050.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21762-75-4
Fórmula molecular C8H6N2O3S
Peso molecular (g/mol) 210.21
Número MDL MFCD23379853
Clave InChI OOICZQBVVODNDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-nitro-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-nitro-3,4-dihydro-3-oxo-2h 1,4 benzothiazine, 7-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 7-nitro-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one, 7-nitro-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 7-hydroxy oxido amino-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one
PubChem CID 370121
Nombre IUPAC 7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(NC(=O)CS2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.21
Porcentaje de pureza 97%