Learn More
7-Fenil-1-heptanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11313226 1 g 1 g
11323226 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11313226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12533.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3208-25-1 | C13H20O | 192.302 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3208-25-1
Fórmula molecular C13H20O
Peso molecular (g/mol) 192.302
Número MDL MFCD00037315
Clave InChI UXMUSYTXSNVRMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzeneheptanol, 7-phenyl-1-heptanol, 7-phenylheptanol, phenylheptyl alcohol, 7-phenyl-n-heptanol, acmc-20alwo, 7-phenylheptyl alcohol
PubChem CID 154271
Nombre IUPAC 7-fenilheptan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Phenyl-1-heptanol
Densidad 0.962
Punto de ebullición 115°C to 117°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 1 g
Beilstein 1865431
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.3
Porcentaje de pureza 97%