Learn More
Ansell™ Guantes tejidos industriales Neptune™ Dupont™ Kevlar™ Fibra de Aramida
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Alta resistencia a los cortes con un refuerzo de fibras de aramida Kevlar™
- El revestimiento Neptune permite que las fibras de los guantes repelan los líquidos
- El pulgar reforzado soldado aumenta la resistencia a la abrasión
- Ambidiestros
- Lavables y reutilizables
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 407:2004 |
Clasificación | Normas de CATEGORÍA III EN 388: 134X, EN 407, ANSI |
Descripción | Tejido elástico |
Coating Material | Neptune™ |
Color | Amarillo |
Cut Resistance Rating | Resistencia a los cortes muy alta |
Material | Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™ |
Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
Tamaño | 10 |
Grosor (imperial) | 13 gauge |