Learn More
Hamilton™ Jeringa Microliter serie 700: terminación de tipo N
Código de producto. 10020332
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Estilo de punta de aguja:
3
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Romo
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10020332
Marca: Hamilton™ 87919
Jeringa Hamilton de ajuste manual original. Las jeringas Microliter Hamilton™ serie 700: terminación de tipo N son ideales para dispensar volúmenes de 0.5 μl a 500 μl.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,260 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0,343 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,483 mm
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Modelo 75
Número de punta de aguja 3
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja 3