Learn More
Hamilton™ Jeringa Microliter serie 700: terminación de tipo N
Código de producto. 10097671
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Estilo de punta de aguja:
3
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Romo
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10097671
Marca: Hamilton™ 80339
Jeringa Hamilton de ajuste manual original. Las jeringas Microliter Hamilton™ serie 700: terminación de tipo N son ideales para dispensar volúmenes de 0.5 μl a 500 μl.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,019 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,485 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 701
Número de punta de aguja 5
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Cementada