Learn More
Hamilton™ Jeringa Microliter serie 700: terminación de tipo N
Código de producto. 10778541
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Estilo de punta de aguja:
3
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Romo
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10778541
Marca: Hamilton™ 80465
Edge
Jeringa Hamilton de ajuste manual original. Las jeringas Microliter Hamilton™ serie 700: terminación de tipo N son ideales para dispensar volúmenes de 0.5 μl a 500 μl.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,029 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 0,729 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 702
Número de punta de aguja 3
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Cementada
Mostrar más Mostrar menos
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.