Learn More
Hamilton™ 7000 Series Syringe Cleaner
Designed to clean 7000 series Microliter syringes with heat
245.00€ - 1200.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 6 pulg |
---|---|
Longitud (métrico) | 15,24 cm |
Tipo de producto | Limpiador de jeringas |
Para utilizar con (equipo) | Jeringas Microliter serie 7000 limpias |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11590282
|
Hamilton™
76610 |
120 V |
245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10047842
|
Hamilton™
76615 |
240 V |
1200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Heat removes any contaminant solvent from needle preventing cross contamination
- Vacuum source may be added to remove suspected residuals
- Microliter and Gastight syringes may also be cleaned when voltage rheostat is added to reduce chamber temperature
Especificaciones
6 pulg | |
15,24 cm | |
Limpiador de jeringas | |
Jeringas Microliter serie 7000 limpias |