Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro de barrido visible 7200
Código de producto. 15552026
Change view
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro de barrido visible
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15552026 Espectrofotómetro de barrido visible cada uno
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 15552026
Marca: Jenway™ 1008774
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Saque el máximo partido de la tecnología de matriz de diodos para obtener resultados rápidos con este espectrofotómetro de barrido visible. El espectrofotómetro de barrido visible Jenway™ 7200 es ideal para una gran variedad de aplicaciones en educación y análisis rutinarios en laboratorios clínicos, veterinarios, farmacéuticos y de control de calidad.
Ofrece modos de medición para longitud de onda única con absorbancia básica y % de transmitancia; concentración calculada mediante un patrón o factor; densidad óptica; cuantificación con la capacidad para crear una curva de calibración utilizando hasta 6 patrones y 3 repeticiones; cinética y barrido de espectro completo que permiten medir hasta 3 longitudes de onda de forma simultánea.
La interfaz de pantalla táctil a color ofrece una configuración y navegación por el instrumento de manera rápida y sencilla. Visualice fácilmente barridos del espectro completo, curvas de cuantificación y ciclos de cinética en la pantalla táctil de 4 pulgadas. La cámara de muestras grande admite de manera opcional un soporte de cubetas de larga trayectoria y un soporte para cubetas de 10 × 10 mm calefactadas. Deje abierta la tapa de la cámara para muestras en tubos de ensayo altos.
  • Tecnología de matriz de diodos para barrido
  • Navegación por pantalla táctil a color
  • Tamaño reducido y ligero
  • Velocidad de barrido rápida
  • Opción de idioma francés
  • Varios puertos USB para el almacenamiento de datos y la conectividad de impresora
  • Gama de accesorios disponibles
  • Garantía de 2 años
Especificaciones
Exactitud de absorbancia ± 0,01 A a 1,0 A y 546 nm
Intervalo de absorbencia -0,3 - +2,5 A
Concentración ±2500
Tipo de detector Matriz de diodo de 1024 elementos
Pantalla Pantalla táctil a color de 4 pulg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 212 x 422 x 120 mm
Idiomas Inglés, francés
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 7 nm
Tipo Espectrofotómetro de barrido visible
Wavelength Range De 335 nm a 800 nm
Para utilizar con (aplicación) Análisis formativos y de rutina en laboratorios clínicos, veterinarios, farmacéuticos y de control de calidad
Incluye Rack de cubetas integrada
Modelo 7200
Consumo de energía 100/240 V, 50/60 Hz
Luz difusa a 340 nm, % T: < 1 % T de acuerdo con ANSI/ASTM E387- 72
Garantía 2 años
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 2 nm
Peso (métrico) 2,8 kg