Learn More
Applied Biosystems™ Kit de calibración espectral de sistemas PCR en tiempo real 7300
GREENER_CHOICE
Las placas de reacción ópticas de 96 pocillos precargadas y fáciles de usar permiten realizar una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7300.
Marca:  Applied Biosystems™ 4349182
1105.50 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10617705
  • 2010.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este sencillo kit establece los valores de multicomponentes y espectros de colorante puro para los colorantes FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™ y NED™/TAMRA™/ROX™ en el sistema de PCR en tiempo real 7300 Applied Biosystems™. El kit de calibración espectral para sistemas PCR en tiempo real 7300 Applied Biosystems™ contiene una placa de fondo, una placa de calibración para una región de interés (ROI) y siete placas de calibración espectral con siete patrones de tinte diferentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contiene una placa de fondo, una placa de calibración de ROI y siete placas de calibración espectral con patrones de colorante FAM™⁄SYBR™ Green I, VIC™⁄JOE™ y NED™⁄TAMRA™⁄ROX™. Almacenar a entre -15 y -25 °C. Proteja el producto de la luz.
Sistema 7300
Kit de calibración espectral
Hielo seco
Calibración espectral
FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green
Fluorescente
PCR en tiempo real (PCRq)
1 Kit