Learn More
3M™ Respiradores de media máscara reutilizables serie 7500
Click to view available options
Modelo:
7501
7503
Tamaño:
Pequeño
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Requires
Cartuchos o filtros compatibles.Admite filtros 3M 7093 y de la serie 2000 y cartuchos de la serie 6000.
- La máscara resistente al calor, reutilizable y duradera está fabricada con material de silicona avanzado
- El diseño de ajuste exclusivo ayuda a reducir la tensión y los puntos de presión en la cara
- La válvula de exhalación Cool Flow™ se abre más fácilmente, lo que reduce la resistencia respiratoria de exhalación, la acumulación de calor y la humedad
- El arnés de cabeza de dos modos y fácil de ajustar ofrece la opción de usarlo en el modo tradicional o en el modo desplegable
- Opción ideal para aplicaciones de soldadura
- Tamaños codificados con colores para facilitar la identificación
- N.º de catálogo de 3M 7501, n.º de catálogo 3M 7502, n.º de catálogo 3M 7503
Certifications
Aprobados por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, Estados Unidos) conforme a la normativa 42CFR84 para su uso contra varios peligros respiratorios si se usa con los cartuchos y filtros apropiados.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | NIOSH 42 CFR Parte 84 |
| Certificaciones (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Parte 84 |
| Tipo de conexión | Bayoneta |
| Color | Azul |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Respirador de media mascarilla |
| Tamaño | L |
| Material de la máscara | Silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura |
| Para utilizar con (equipo) | Cartucho serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000, o sistema de doble línea de aire |
| Mostrar más |