Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo biodegradables 7502PF
Click to view available options
Tamaño:
2XL
L
M
Pequeño
XL
XS
Descripción
- 100 % nitrilo biodegradable
- La formulación sin acelerador protege la piel sensible
- Sin látex
- Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
- Sin silicona, ambidiestros, no estériles
- Cumplen con la norma 21 CFR/FDA para el contacto directo con alimentos
- Ideal para aplicaciones de laboratorio, servicios alimentarios, agricultura y limpieza
- Puño enrollado
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con las normas ASTM D5511 y D5526, ASTM D5526 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Aplicaciones | Industrial, Laboratorio |
AQL | 1,5 |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Sin textura |
Finger Thickness (English) | 4 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,10 mm |
Laboratory/Cleanroom Use | No |
Mostrar más |
Título del producto
SHOWA™ Guantes de nitrilo biodegradables 7502PF >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido