Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Dimensiones (L x An):
300 m x 60 mm
65 m An x 70 Al mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 85 mm
Diámetro (métrico):
12,7 mm de diámetro interior
25,4 mm de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Descripción
Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
- Calidad de impresión muy nítida
- Lado de tinta de la cinta hacia fuera
- Formulación de cinta de parafina/resina
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresión de transferencia térmica |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300 XPlusII, 360 XPlusII, 600 XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200MVP, Brady 300MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, BradyPrinter PR Plus 600 |
| Longitud (métrico) | 300 m |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Diámetro (métrico) | 25,4 mm de diámetro interior |
| Dimensiones (L x An) | 300 m x 60 mm |
| Descripción | Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7950 |
| Caras imprimibles | Lado de tinta fuera |
| Cantidad | 1 rollo |
| Mostrar más |