Learn More
MP Biomedicals™ Solución de limpieza ES 7X-O-Matic™
Desarrollado para la limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio. La solución de limpieza MP Biomedicals ES 7X-O-Matic™ es segura para el medio ambiente y sin fosfatos.
Marca:  MP Biomedicals™ 097667598
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11409595
  • 3681.38€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ES 7X-O-Matic es un potente agente humectante y penetrante que contiene un surfactante no iónico y un hidrotropo para fosfatos complejos. Penetra y limpia grietas diminutas no accesibles a los limpiadores ordinarios, y es inmediata y completamente soluble en agua a cualquier concentración, sin agitación. ES 7X-O-Matic se ha diseñado para limpiar bajo presión, calor y agitación. Se comporta y permanece en su mayoría sin espuma cuando se agita.
Con los detergentes normales, la precipitación de sólidos en las superficies que se limpian es un problema importante. Los potentes agentes dispersantes de las soluciones 7X trabajan para reducir los aglomerados a partículas individuales y los mantienen en suspensión para que no se vuelvan a depositar en las superficies que se están limpiando.
El equipo de laboratorio y el material de vidrio lavado con cualquiera de las soluciones 7X se escurre completamente en unos segundos. Las soluciones que no escurren rápidamente pueden permitir que las moléculas de soluto se depositen en la superficie lavada hasta el punto de que quede una película visible. Tales depósitos pueden afectar el trabajo experimental crítico.
Las soluciones de limpieza 7X son compatibles con álcalis y ácidos. El pH es casi normal y varía sólo mínimamente con la concentración. Los niveles de pH neutro no inducen el grabado en los materiales de vidrio delicados, lo que reduce la pérdida de peso y la rotura prematura.
  • Limpiador seguro y eficaz para instrumental de laboratorio de vidrio y plástico.
  • Formulado para su uso en lavavajillas automáticos.
  • Soluble en agua a cualquier concentración
  • Se drena de la cristalería en segundos
  • Contiene potentes reactivos de secuestro
  • Ideal para laboratorios de cultivo celular donde cualquier rastro de contaminación puede interferir con el crecimiento de los cultivos celulares.
  • Estable para almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
Amarillo oscuro
Almacenar a temperatura ambiente
55 gal