missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Azahipoxantino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
156.00€ - 610.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 2683-90-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H3N5O |
Peso molecular (g/mol) | 137.10 |
Número MDL | MFCD00005804 |
Clave InChI | OEEYCNOOAHGFHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 8-azahypoxanthine, azahypoxanthine, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-1,2,3,4,6-pentaazaindene, 7h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-one, 1,4-dihydro, 7-hydroxy-v-triazolo d pyrimidine, 1h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, v-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidine |
PubChem CID | 75895 |
Nombre IUPAC | 2,3-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona |
SMILES | O=C1N=CN=C2NNN=C12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10194260
|
Thermo Scientific Acros
202590010 |
1 g |
156.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12181050
|
Thermo Scientific Acros
202590050 |
5 g |
610.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
2683-90-1 | |
137.10 | |
OEEYCNOOAHGFHL-UHFFFAOYSA-N | |
75895 | |
O=C1N=CN=C2NNN=C12 |
C4H3N5O | |
MFCD00005804 | |
8-azahypoxanthine, azahypoxanthine, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-1,2,3,4,6-pentaazaindene, 7h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-one, 1,4-dihydro, 7-hydroxy-v-triazolo d pyrimidine, 1h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, v-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidine | |
2,3-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona |
Especificaciones
8-Azahypoxanthine | |
2683-90-1 | |
100.0 | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00005804 | |
8-azahypoxanthine, azahypoxanthine, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-1,2,3,4,6-pentaazaindene, 7h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-one, 1,4-dihydro, 7-hydroxy-v-triazolo d pyrimidine, 1h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, v-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidine | |
OEEYCNOOAHGFHL-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona | |
75895 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
De beis a amarillo | |
97.5% min. (HPLC) | |
C4H3N5O | |
26, IV, 4130 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution at ph >9 | |
O=C1N=CN=C2NNN=C12 | |
137.10 | |
137.1 | |
Polvo cristalino fino |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 220-244-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 8-Azahypoxanthine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only