Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Dx Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm
Lleva integrada una etiqueta de identificación por radiofrecuencia en el bastidor para rastrear información crítica del procesamiento, que posteriormente se notifica en el panel de control del software.
Marca: Applied Biosystems™ 4404684
1938.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21975" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Los capilares de 50 cm sin revestimiento interno se suministran en conjuntos premontados de 8 capilares por matriz, con un bastidor incorporado para facilitar la instalación.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
50 cm | |
Analizador genético 3500 Dx, analizador genético 3500 | |
Analizador genético 3500 Dx | |
Temperatura ambiente |
Ambient, 1 matriz con 8 capilares | |
Secuenciación | |
1 matriz |
Solo para uso en investigación