Learn More
Applied Biosystems™ Matriz de 8 capilares del analizador genético 3500, 50 cm
Lleva integrada una etiqueta de identificación por radiofrecuencia en el bastidor para rastrear información crítica del procesamiento, que posteriormente se notifica en el panel de control del software.
Marca: Applied Biosystems™ 4404685
1239.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los capilares sin revestimiento interno se suministran en conjuntos premontados de 8 capilares por matriz, con un bastidor incorporado para facilitar la instalación.Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Matriz de 8 capilares | |
Almacenar esta matriz a temperatura ambiente. Para obtener más información sobre cómo almacenar la matriz de capilares dentro y fuera del instrumento, consulte la Guía del usuario del analizador genético Applied Biosystems 3500/3500xL. | |
Analizador genético 3500 | |
125 min | |
1 array |
50 cm | |
Análisis de calidad de las proteínas, análisis de fragmentos, secuenciación | |
Temperatura ambiente | |
Matriz de 8 capilares para analizador genético 3500 |