Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal trisódica de ácido 8-hidroxi-1,3,6-pirenotrisulfónico, 98 %
Código de producto. 10444891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10444891 5 g Frasco de vidrio 5 g
10240073 1 g Frasco de vidrio 1 g
10445005 25 g Frasco de vidrio 25 GR
3 options
Código de producto. 10444891
Marca: Thermo Scientific Chemicals 412180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6358-69-6
Fórmula molecular C16H7Na3O10S3
Peso molecular (g/mol) 524.37
Número MDL MFCD00037575
Clave InChI KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
Nombre IUPAC trisodio;8-hidroxipireno-1,3,6-trisulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-1, 3, 6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Verde amarillento a amarillo
Densidad 2.1500g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 8065
Gravedad específica 2.15
Sinónimo pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.39
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Cristales o polvo