Learn More
8-Hidroxiquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457746
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
8-Hydroxyquinoline is used as an antiseptic and disinfectant. Its alcoholic solution is used in liquid bandages. It is used to prepare tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum, which finds application as a component of organic light-emitting diodes (OLED's). It is also used as a reagent and as a stabilizer of hydrogen peroxide in a rocket fuel oxidizer. It is used as a chelating agent and used as a carrier for radio-indium for diagnostic purposes. Its halogenated derivatives are used as anti-infective agents and oral antiamebics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 8-hidroxiquinolina se utiliza como antiséptico y desinfectante. Su solución alcohólica se utiliza en vendajes líquidos. Se utiliza para preparar tris(8-hidroxiquinolinato)aluminio, que encuentra aplicación como componente de diodos orgánicos emisores de luz (OLED). También se utiliza como reactivo y como estabilizador de peróxido de hidrógeno en un oxidante de combustible de cohetes. Se utiliza como agente quelante y como portador para radio-indio con fines diagnósticos. Sus derivados halogenados se utilizan como agentes anti-infecciosos y antiamebianos orales.
Solubilidad
Casi insoluble en agua y éter dietílico. Altamente soluble en etanol, acetona, cloroformo y benceno. Soluble en ácido acético, etanol, acetona, cloroformo, benceno y ácidos minerales acuosos. Insoluble en agua y éter dietílico.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-24-3
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00006807
Clave InChI MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Nombre IUPAC quinolin-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline
Punto de fusión 72°C to 76°C
Punto de ebullición 267°C
Cantidad 500 g
Beilstein 114512
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4843
Información de solubilidad Almost insoluble in water and diethyl ether; Highly soluble in ethanol,acetone,chloroform,and benzene;Soluble in acetic acid,ethanol,acetone,chloroform,benzene and aqueous mineral acids; Insoluble in water and diethylether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 99%