Learn More
Agilent BioTek Lector de absorbancia 800TS
Tienda Agilent BioTek Productos
Description
El lector de absorbancia BioTek 800 TS es un lector de microplacas asequible y de alta calidad para ensayos en formatos de 6 a 384 pocillos. Las aplicaciones incluyen ELISA, cuantificación de proteínas, cinética enzimática y ensayos basados en células
La pantalla táctil en color proporciona una interfaz de usuario visual, lo que hace que la programación sea rápida e intuitiva. El software Gen5 ofrece una mayor funcionalidad y análisis de datos. El 800 TS se asocia con el lavador 50 TS, lo que convierte en un sistema compacto, versátil y asequible para automatizar muchos flujos de trabajo de aplicaciones.
Services
12 meses
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Lector de microplacas |
| Tipo de detector | Fotodiodo |
| Interfaz | USB tipo B, USB tipo A |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno |
| Reading Options | Barrido de punto final, cinético y de área de pocillos |
| Agitación | Lineal (excepto configuraciones de NB) |
| Software Type | Software de análisis de datos Gen5, Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21 CFR (opcional) |
| Ancho de banda | 10 nm |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. |
| Filtros | 340, 405, 450, 490, 630 nm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.