Learn More
Agilent BioTek Lector de absorbancia 800 TS, IVD
El lector de absorbancia BioTek 800 TS es un lector de microplacas asequible y de alta calidad para ensayos en formatos de 6 a 384 pocillos.Para uso diagnóstico in vitro.
Marca: Agilent BioTek 800TSNB-SI
Detalles adicionales : Peso : 8.50000kg
Descripción
El lector de absorbancia BioTek 800 TS es un lector de microplacas asequible y de alta calidad para ensayos en formatos de 6 a 384 pocillos.Las aplicaciones incluyen ELISA, cuantificación de proteínas, cinética enzimática y ensayos basados en células
La pantalla táctil en color proporciona una interfaz de usuario visual, lo que hace que la programación sea rápida e intuitiva.El software Gen5 ofrece una mayor funcionalidad y análisis de datos.El 800 TS se asocia con el lavador 50 TS, lo que convierte en un sistema compacto, versátil y asequible para automatizar muchos flujos de trabajo de aplicaciones.
Especificaciones
Lector de microplacas | |
USB 2 | |
Barrido de punto final, cinético y de área de pocillos | |
Software de análisis de datos Gen5, Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21 CFR (opcional) | |
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. | |
Medición de la absorbancia en ensayos basados en microplacas. | |
800TSNB | |
De 400 nm a 750 nm | |
8 kg |
Fotodiodo | |
Lámpara halógena de tungsteno | |
Lineal (excepto configuraciones de NB) | |
10 nm | |
405, 450, 490, 630 nm | |
Placas Terasaki de 6 a 384 pocillos; de 400 a 750 nm | |
100/240 V | |
18,5 lb |