Learn More
Agilent BioTek Lector de absorbancia 800 TS, IVD
GREENER_CHOICE
El lector de absorbancia BioTek 800 TS es un lector de microplacas asequible y de alta calidad para ensayos en formatos de 6 a 384 pocillos.Para uso diagnóstico in vitro.
Marca:  Agilent BioTek 800TSUV-SI
4773.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23912" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17267799
Descripción
Descripción
El lector de absorbancia BioTek 800 TS es un lector de microplacas asequible y de alta calidad para ensayos en formatos de 6 a 384 pocillos. Las aplicaciones incluyen ELISA, cuantificación de proteínas, cinética enzimática y ensayos basados en células
La pantalla táctil en color proporciona una interfaz de usuario visual, lo que hace que la programación sea rápida e intuitiva. El software Gen5 ofrece una mayor funcionalidad y análisis de datos. El 800 TS se asocia con el lavador 50 TS, lo que convierte en un sistema compacto, versátil y asequible para automatizar muchos flujos de trabajo de aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Lector de microplacas
USB 2
Barrido de punto final, cinético y de área de pocillos
Software de análisis de datos Gen5, Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21 CFR (opcional)
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Medición de la absorbancia en ensayos basados en microplacas.
800TSUV
De 340 nm a 750 nm
8 kg
Fotodiodo
Lámpara halógena de tungsteno
Lineal (excepto configuraciones de NB)
10 nm
340, 405, 450, 490, 630 nm
Placas de 6 a 96 pocillos; de 340 a 750 nm; agitación
100/240 V
18,5 lb