Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas de sílice serie 8000
Código de producto. 11503153 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,49 μm ± 0,02 μm
0,7 μm
1 μm
1,5 μm
Tamaño de la unidad:
15 ml
cada uno
Código de producto. 11503153
Marca: Thermo Scientific™ 8100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrezca una mayor durabilidad y estabilidad química al emplear disolventes mediante estas microesferas de sílice monodispersas utilizadas para la calibración de instrumentos y como separadores.
Ofrezca una mayor durabilidad y estabilidad química al emplear disolventes mediante patrones de tamaño de partículas de sílice Thermo Scientific™ serie 8000, que están formados por microesferas de sílice monodispersas utilizadas para la calibración de instrumentos y como separadores. Los patrones están calibrados y certificados con diámetros medios trazables al NIST™, y son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de medición de partículas.
Características:
  • Estos patrones están diseñados para aplicaciones que requieren esferas inorgánicas monodispersas.
  • Las esferas opacas proporcionan más contraste que las partículas de polímero en haces ópticos y de electrones; al igual que el vidrio, el sílice tiene una densidad mucho más elevada que poliestireno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 % de sólidos
Aditivo Ninguno
Descripción Diseñadas para aplicaciones que requieren esferas inorgánicas monodispersas, las partículas de sílice de la serie 8000 tienen una densidad mucho mayor que las partículas de polímero.
Diámetro (métrico) 1 μm
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.
Densidad de las partículas 1,8 a 2,2 g/cm³
Material Silicio amorfo
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Cantidad 15 ml
Índice de refracción De 1,40 a 1.46 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 0,02 µm, 2,0 % CV
Para utilizar con (aplicación) Calibración y alineación de citometría de flujo
Tipo de producto Tamaño estándar de partículas de sílice