Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas de sílice serie 8000
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,49 μm ± 0,02 μm
0,7 μm
1 μm
1,5 μm
Tamaño de la unidad:
15 ml
cada uno
Descripción
Ofrezca una mayor durabilidad y estabilidad química al emplear disolventes mediante patrones de tamaño de partículas de sílice Thermo Scientific™ serie 8000, que están formados por microesferas de sílice monodispersas utilizadas para la calibración de instrumentos y como separadores. Los patrones están calibrados y certificados con diámetros medios trazables al NIST™, y son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de medición de partículas.
Características:
- Estos patrones están diseñados para aplicaciones que requieren esferas inorgánicas monodispersas.
- Las esferas opacas proporcionan más contraste que las partículas de polímero en haces ópticos y de electrones; al igual que el vidrio, el sílice tiene una densidad mucho más elevada que poliestireno.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,49 μm ± 0,02 μm |
| Tipo de producto | Tamaño estándar de partículas de sílice |