Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas de sílice serie 8000
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,49 μm ± 0,02 μm
0,7 μm
1 μm
1,5 μm
Tamaño de la unidad:
15 ml
cada uno
Descripción
Ofrezca una mayor durabilidad y estabilidad química al emplear disolventes mediante patrones de tamaño de partículas de sílice Thermo Scientific™ serie 8000, que están formados por microesferas de sílice monodispersas utilizadas para la calibración de instrumentos y como separadores. Los patrones están calibrados y certificados con diámetros medios trazables al NIST™, y son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de medición de partículas.
Características:
- Estos patrones están diseñados para aplicaciones que requieren esferas inorgánicas monodispersas.
- Las esferas opacas proporcionan más contraste que las partículas de polímero en haces ópticos y de electrones; al igual que el vidrio, el sílice tiene una densidad mucho más elevada que poliestireno.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2 % de sólidos |
| Aditivo | Ninguno |
| Descripción | Diseñadas para aplicaciones que requieren esferas inorgánicas monodispersas, las partículas de sílice de la serie 8000 tienen una densidad mucho mayor que las partículas de polímero. |
| Diámetro (métrico) | 1,5 μm |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo. |
| Densidad de las partículas | 1,8 a 2,2 g/cm³ |
| Material | Silicio amorfo |
| Incluye | Certificado de calibración y trazabilidad al NIST |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
| Cantidad | 15 ml |
| Mostrar más |