Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cajas de almacenamiento criogénico de polipropileno de 81 posiciones
Las cajas de almacenamiento de polipropileno proporcionan un almacenamiento compacto y mantienen organizados los viales criogénicos en la mesa, en el congelador o durante el transporte. A diferencia de los modelos de cartón, estas cajas resistentes no se descompondrán ante la exposición a la humedad y el uso intensivo.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18852-0016
58.14 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.86940kg
Descripción
- Útil a temperaturas de - 80 °C a + 121 °C
- Las cajas de 81 posiciones (filas de 9 x 9) alojan crioviales y tubos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
- Cinco opciones de color; útiles para la organización y la rápida identificación visual de las muestras
- Las tapas transparentes translúcidas, abatibles y de ajuste seguro le permiten ver fácilmente el contenido; incluyen paneles mate en ambos lados para un etiquetado sin problemas
- La cuadrícula alfanumérica le permite realizar un seguimiento de muestras individuales
- Componentes “antideslizantes” moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Especificaciones
Varios | |
Proporcionan un almacenamiento compacto y mantienen organizados los viales en la mesa, en el congelador o durante el transporte | |
Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 ml | |
81 | |
5/PK | |
De - 80 °C a 121 °C |
Polipropileno | |
Tubos y crioviales de 0.5, 1.5 y 2.0 ml | |
Tapas transparentes translúcidas, paneles mate en dos lados, etiqueta de cuadrícula alfanumérica | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
De 112 °F a 249.8 °F |