Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para almacenamiento criogénico de 81 pocillos con tapa, naranja fluorescente
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Naranja fosforito
Natural
Rosa fluorescente
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 20
Descripción
Hold eighty-one 1.5 or 2.0mL cryogenic storage vials with the Thermo Scientific™ 81-Well Cryogenic Storage Rack with Lid. Available in several colors with transparent tinted lid that protects samples from dust and debris and permits stacking.
- Moldeados con cuadrícula alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde fluorescente |
| Admite | 81 (tubos de 1,5 ml o 2,0 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Gradilla para almacenamiento criogénico |