Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para almacenamiento criogénico de 81 pocillos con tapa, naranja fluorescente
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12358192 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Naranja fosforito
Natural
Rosa fluorescente
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 20
Código de producto. 12358192
Marca: Thermo Scientific™ 883011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujete ochenta y un viales de almacenamiento criogénico de 1.5 o 2.0 ml con esta gradilla de almacenamiento criogénico de 81 pocillos.
Hold eighty-one 1.5 or 2.0mL cryogenic storage vials with the Thermo Scientific™ 81-Well Cryogenic Storage Rack with Lid. Available in several colors with transparent tinted lid that protects samples from dust and debris and permits stacking.
  • Moldeados con cuadrícula alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
  • La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rosa fluorescente
Admite 81 (tubos de 1,5 ml o 2,0 ml)
Material Polipropileno
Tipo Racks de almacenamiento criogénico de 81 pocillos con tapa